4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926403-1G OR926403-5G
APOSOR926403-1GEA 109 EUR
APOSOR926403-1G APOSOR926403-5G
4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
4-Acetamidobenzoyl chloride
Formula: C₉H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094022
Núm. CAS: 16331-48-9