5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR926418-1G OR926418-250MG
APOSOR926418-1GEA 78.3 EUR
APOSOR926418-1G APOSOR926418-250MG
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester 97%
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₇H₉NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18427704
Núm. CAS: 61323-26-0