1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926423-1G OR926423-250MG
APOSOR926423-1GEA 377 EUR
APOSOR926423-1G APOSOR926423-250MG
1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09455239
Núm. CAS: 894852-86-9