H-D-Abu-OtBu·HCl 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926472-1G OR926472-5G
APOSOR926472-1GEA 53.8 EUR
APOSOR926472-1G APOSOR926472-5G
H-D-Abu-OtBu·HCl 97%
H-D-Abu-OtBu·HCl
Formula: C₈H₁₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275809
Núm. CAS: 313994-32-0