2-Cloro-4-nitrotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926495-100G OR926495-500G
APOSOR926495-100GEA 55.1 EUR
APOSOR926495-100G APOSOR926495-500G
2-Cloro-4-nitrotolueno 98%
2-Cloro-4-nitrotolueno
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007210
Núm. CAS: 121-86-8