4-Hidroxi-3-nitrobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9265-100G OR9265-25G OR9265-5G
APOSOR9265-100GEA 241 EUR
APOSOR9265-100G APOSOR9265-25G APOSOR9265-5G
4-Hidroxi-3-nitrobenzaldehído 98%
4-Hidroxi-3-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Pto. de fusión: 140…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007117
Núm. CAS: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6