1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926503-100G OR926503-25G
APOSOR926503-100GEA 319 EUR
APOSOR926503-100G APOSOR926503-25G
1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine 95%
1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine
Formula: C₈H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003183
Núm. CAS: 35543-25-0