Boc-3-bromo-D-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Boc-3-bromo-D-phenylalanine, (R)-3-(3-Bromophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
OR926518-5G
APOSOR926518-5GEA 162 EUR
APOSOR926518-5G
Boc-3-bromo-D-phenylalanine 97%
Boc-3-bromo-D-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₈BrNO₄
MW: 344,205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01317704
Núm. CAS: 261360-77-4