4-Amino-2-methoxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926533-1G OR926533-5G
APOSOR926533-1GEA 88.6 EUR
APOSOR926533-1G APOSOR926533-5G
4-Amino-2-methoxybenzonitrile 98%
4-Amino-2-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148.1619 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027303
Núm. CAS: 7251-09-4