Ciclohexilacetato de etilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926544-100G OR926544-25G OR926544-5G
APOSOR926544-100GEA 647 EUR
APOSOR926544-100G APOSOR926544-25G APOSOR926544-5G
Ciclohexilacetato de etilo 97%
Ciclohexilacetato de etilo
Formula: C₁₀H₁₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001517
Núm. CAS: 5452-75-5