N,N-Diethylnicotinamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Nicotinic Acid Diethylamide
OR926552-100G OR926552-500G
APOSOR926552-100GEA 168 EUR
APOSOR926552-100G APOSOR926552-500G
N,N-Diethylnicotinamide 97%
N,N-Diethylnicotinamide
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006386
Núm. CAS: 59-26-7