3-Methyl-1,3-thiazolane-2,4-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Methylthiazolidine-2,4-dione
OR926563-1G OR926563-250MG OR926563-5G
APOSOR926563-1GEA 72.5 EUR
APOSOR926563-1G APOSOR926563-250MG APOSOR926563-5G
3-Methyl-1,3-thiazolane-2,4-dione 95%
3-Methyl-1,3-thiazolane-2,4-dione
Formula: C₄H₅NO₂S
MW: 131,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02194457
Núm. CAS: 16312-21-3