4-Clorofenil fenil eter
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chlorodiphenyl ether, 1-Chloro-4-phenoxybenzene
OR9266-100G OR9266-25G OR9266-5G
APOSOR9266-100GEA 227 EUR
APOSOR9266-100G APOSOR9266-25G APOSOR9266-5G
4-Clorofenil fenil eter
4-Clorofenil fenil eter
Formula: C₁₂H₉ClO
MW: 204.66 g/mol
Pto. Ebullición: 161…162 °C
Pto. de fusión: -8
Densidad: 1.193 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055431
Núm. CAS: 7005-72-3
EINECS: 230-281-7
UN: 3082
ADR: 9+EHS III