2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR926618-100MG OR926618-1G OR926618-250MG
APOSOR926618-100MGEA 52.2 EUR
APOSOR926618-100MG APOSOR926618-1G APOSOR926618-250MG
2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,1400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072447
Núm. CAS: 412003-95-3