Isopropilmalonato de dimetilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR926639-25G OR926639-100G
APOSOR926639-25GEA 94.4 EUR
APOSOR926639-25G APOSOR926639-100G
Isopropilmalonato de dimetilo 98%
Isopropilmalonato de dimetilo
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174.2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236605
Núm. CAS: 51122-91-9