2-Amino-6-metilbenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Cyano-3-methylaniline
OR926664-1G
APOSOR926664-1GEA 52.2 EUR
APOSOR926664-1G
2-Amino-6-metilbenzonitrilo 98%
2-Amino-6-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058686
Núm. CAS: 56043-01-7