6-Methyl-4-chromanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Methylchroman-4-one
OR926669-5G
APOSOR926669-5GEA 119 EUR
APOSOR926669-5G
6-Methyl-4-chromanone 95%
6-Methyl-4-chromanone
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024071
Núm. CAS: 39513-75-2