N,N-Dimetil-3,5-xilidina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926672-100G OR926672-25G OR926672-5G
APOSOR926672-100GEA 403 EUR
APOSOR926672-100G APOSOR926672-25G APOSOR926672-5G
N,N-Dimetil-3,5-xilidina 95%
N,N-Dimetil-3,5-xilidina
Formula: C₁₀H₁₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008307
Núm. CAS: 4913-13-7