2-m-Tolylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(3-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde
OR926685-1G OR926685-5G
APOSOR926685-1GEA 139 EUR
APOSOR926685-1G APOSOR926685-5G
2-m-Tolylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-m-Tolylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059844
Núm. CAS: 915921-67-4