(2E)-3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926712-1G OR926712-250MG
APOSOR926712-1GEA 538 EUR
APOSOR926712-1G APOSOR926712-250MG
(2E)-3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid 95%
(2E)-3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462197
Núm. CAS: 21937-88-2