2-Chloro-DL-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-DL-phenylalanine, 2-Amino-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid, 2-Chlorophenylalanine
OR926734-25G OR926734-5G
APOSOR926734-25GEA 133 EUR
APOSOR926734-25G APOSOR926734-5G
2-Chloro-DL-phenylalanine 97%
2-Chloro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037774
Núm. CAS: 14091-11-3