5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926791-100MG OR926791-1G OR926791-250MG
APOSOR926791-100MGEA 116 EUR
APOSOR926791-100MG APOSOR926791-1G APOSOR926791-250MG
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08448208
Núm. CAS: 17288-36-7