6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926815-100MG OR926815-250MG
APOSOR926815-100MGEA 219 EUR
APOSOR926815-100MG APOSOR926815-250MG
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863353
Núm. CAS: 202348-55-8