2-Methylindazole-6-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid
OR926826-1G OR926826-250MG
APOSOR926826-1GEA 128 EUR
APOSOR926826-1G APOSOR926826-250MG
2-Methylindazole-6-carboxylic acid 95%
2-Methylindazole-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15071449
Núm. CAS: 1031417-46-5