5-Chloroisoindoline-1,3-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chlorophthalimide
OR926828-5G
APOSOR926828-5GEA 143 EUR
APOSOR926828-5G
5-Chloroisoindoline-1,3-dione 95%
5-Chloroisoindoline-1,3-dione
Formula: C8H4ClNO2
MW: 181,5759 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703319
Núm. CAS: 7147-90-2