1-Methylpyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926884-1G OR926884-250MG
APOSOR926884-1GEA 647 EUR
APOSOR926884-1G APOSOR926884-250MG
1-Methylpyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine 97%
1-Methylpyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
Formula: C₈H₉N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12923911
Núm. CAS: 883986-76-3