6-Chloro-quinolin-4-ylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-6-chloroquinoline
OR926895-1G OR926895-5G
APOSOR926895-1GEA 328 EUR
APOSOR926895-1G APOSOR926895-5G
6-Chloro-quinolin-4-ylamine 95%
6-Chloro-quinolin-4-ylamine
Formula: C₉H₇ClN₂
MW: 178,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658304
Núm. CAS: 20028-60-8