2,4-Dichlorofuro[3,2-d]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR926903-100MG OR926903-1G OR926903-250MG
APOSOR926903-100MGEA 23.2 EUR
APOSOR926903-100MG APOSOR926903-1G APOSOR926903-250MG
2,4-Dichlorofuro[3,2-d]pyrimidine 95%
2,4-Dichlorofuro[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₆H₂Cl₂N₂O
MW: 188,9989 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520866
Núm. CAS: 956034-07-4