4-Methyloxindole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methylindolin-2-one
OR926913-1G OR926913-5G
APOSOR926913-1GEA 68.3 EUR
APOSOR926913-1G APOSOR926913-5G
4-Methyloxindole 98%
4-Methyloxindole
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835631
Núm. CAS: 13220-46-7