4'-Chloro-2'-nitroacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)ethanone
OR926954-5G
APOSOR926954-5GEA 260 EUR
APOSOR926954-5G
4'-Chloro-2'-nitroacetophenone 98%
4'-Chloro-2'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆ClNO₃
MW: 199,5900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09031331
Núm. CAS: 23082-51-1