C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9270-1G OR9270-250MG
APOSOR9270-1GEA 460 EUR
APOSOR9270-1G APOSOR9270-250MG
C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 95%
C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Formula: C₁₂H₁₅N₃
Pto. de fusión: 192…192,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02055795
Núm. CAS: 879896-52-3