Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR927013-1G
APOSOR927013-1GEA 132 EUR
APOSOR927013-1G
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate 98+%
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate
Formula: C₉H₈ClN₃O₂
MW: 225,632 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11975600
Núm. CAS: 1150566-27-0