Vinyl crotonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Crotonic Acid Vinyl Ester
OR927024-100G OR927024-25G OR927024-500G
APOSOR927024-100GEA 270 EUR
APOSOR927024-100G APOSOR927024-25G APOSOR927024-500G
Vinyl crotonate 95%
Vinyl crotonate
Formula: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009288
Núm. CAS: 14861-06-4