4-Nitrophthalide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927035-1G OR927035-5G
APOSOR927035-1GEA 72.5 EUR
APOSOR927035-1G APOSOR927035-5G
4-Nitrophthalide 97%
4-Nitrophthalide
Formula: C₈H₅NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03069001
Núm. CAS: 65399-18-0