3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR927159-1G OR927159-5G
APOSOR927159-1GEA 102 EUR
APOSOR927159-1G APOSOR927159-5G
3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
Formula: C₇H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11053990
Núm. CAS: 1060817-59-5