Ácido (4-etoxifenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Ethoxyphenylacetic Acid
OR927167-100G
OR927167-25G
OR927167-5G
APOSOR927167-100GEA
114
EUR
APOSOR927167-100G
APOSOR927167-25G
APOSOR927167-5G
Ácido (4-etoxifenil)acético 98%
Ácido (4-etoxifenil)acético
Formula:
(C₆H₄(OCH₂CH₃))CH₂COOH MW: 180.2 g/mol Pto. Ebullición: 313 Pto. de fusión: 86…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004346 Núm. CAS: 4919-33-9 |