4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927173-1G OR927173-5G
APOSOR927173-1GEA 105 EUR
APOSOR927173-1G APOSOR927173-5G
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 98%
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009711
Núm. CAS: 50438-75-0