O-Methyl-L-tyrosine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927182-25G OR927182-5G
APOSOR927182-25GEA 0 EUR
APOSOR927182-25G APOSOR927182-5G
O-Methyl-L-tyrosine 97%
O-Methyl-L-tyrosine
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002604
Núm. CAS: 6230-11-1