1-Methylindazole-5-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR927241-1G
OR927241-250MG
OR927241-5G
APOSOR927241-1GEA
0
EUR
APOSOR927241-1G
APOSOR927241-250MG
APOSOR927241-5G
1-Methylindazole-5-carboxylic acid 96%
1-Methylindazole-5-carboxylic acid
Formula:
C₉H₈N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11901714 Núm. CAS: 1176754-31-6 |