1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927275-1G OR927275-250MG
APOSOR927275-1GEA 174 EUR
APOSOR927275-1G APOSOR927275-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08272223
Núm. CAS: 898746-35-5