8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927287-1G OR927287-250MG
APOSOR927287-1GEA 194 EUR
APOSOR927287-1G APOSOR927287-250MG
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739274
Núm. CAS: 143982-39-2