3-Ethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927302-1G OR927302-5G
APOSOR927302-1GEA 132 EUR
APOSOR927302-1G APOSOR927302-5G
3-Ethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid 95%
3-Ethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016835
Núm. CAS: 80018-50-4