Ácido (2,5-dimetoxifenil)acético 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927331-100G OR927331-25G OR927331-5G
APOSOR927331-100GEA 782 EUR
APOSOR927331-100G APOSOR927331-25G APOSOR927331-5G
Ácido (2,5-dimetoxifenil)acético 95%
Ácido (2,5-dimetoxifenil)acético
Formula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196.2 g/mol
Pto. Ebullición: 327
Pto. de fusión: 123
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004322
Núm. CAS: 1758-25-4