6-Bromo-4-iodoquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR927338-1G OR927338-5G OR927338-250MG
APOSOR927338-1GEA 105 EUR
APOSOR927338-1G APOSOR927338-5G APOSOR927338-250MG
6-Bromo-4-iodoquinoline 97%
6-Bromo-4-iodoquinoline
Formula: C₉H₅BrIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437008
Núm. CAS: 927801-23-8