Fmoc-N-Me-Nle-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Fmoc-N-methyl-L-norleucine
OR927345-25G
APOSOR927345-25GEA 140 EUR
APOSOR927345-25G
Fmoc-N-Me-Nle-OH 97%
Fmoc-N-Me-Nle-OH
Formula: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,445 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00235878
Núm. CAS: 112883-42-8