1,1,3,3-Tetrametil-2-tiourea 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927378-100G OR927378-25G OR927378-500G
APOSOR927378-100GEA 65.4 EUR
APOSOR927378-100G APOSOR927378-25G APOSOR927378-500G
1,1,3,3-Tetrametil-2-tiourea 98%
1,1,3,3-Tetrametil-2-tiourea
Formula: C₅H₁₂N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008324
Núm. CAS: 2782-91-4