4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927379-1G OR927379-250MG
APOSOR927379-1GEA 264 EUR
APOSOR927379-1G APOSOR927379-250MG
4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07776742
Núm. CAS: 858515-65-8