4-Azaspiro[2.4]heptan-5-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR927431-1G OR927431-250MG
APOSOR927431-1GEA 510 EUR
APOSOR927431-1G APOSOR927431-250MG
4-Azaspiro[2.4]heptan-5-one 95%
4-Azaspiro[2.4]heptan-5-one
Formula: C₆H₉NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15146411
Núm. CAS: 308266-51-5