2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927450-1G
OR927450-250MG
APOSOR927450-1GEA
36.4
EUR
APOSOR927450-1G
APOSOR927450-250MG
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine
Formula:
C₆H₈N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09907955 Núm. CAS: 3709-98-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...