1-(Pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927460-1G OR927460-250MG OR927460-5G
APOSOR927460-1GEA 184 EUR
APOSOR927460-1G APOSOR927460-250MG APOSOR927460-5G
1-(Pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid 96%
1-(Pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₉H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864786
Núm. CAS: 162960-26-1